Methyl isonicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 80.4 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methyl isonicotinate 97%
Methyl isonicotinate
Formule: C₇H₇NO₂
Kookpunt: 207…209 °C
Dichtheid: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006427
CAS nummer: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8