N-(2-Aminoethyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13189-1KG OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-1KGEA 438 EUR
APOSOR13189-1KG APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
N-(2-Aminoethyl)morpholine
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Formule: C₆H₁₄N₂O
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006182
CAS nummer: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II