Methyl cyanoacetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-cyanoacetate
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 76 EUR
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Methyl cyanoacetate 99%
Methyl cyanoacetate
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Kookpunt: 204…207 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1.123 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001939
CAS nummer: 105-34-0
EINECS: 203-288-8