Glycolic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13191-100G OR13191-500G
APOSOR13191-100GEA 76 EUR
APOSOR13191-100G APOSOR13191-500G
Glycolic acid 98%
Glycolic acid
Formule: C₂H₄O₃
Smeltpunt: 74…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004312
CAS nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II