1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
OR13192-1KG OR13192-5KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 302 EUR
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-5KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Dichtheid: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008488
CAS nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3 III