Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 22 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Kookpunt: 138…140 °C/3mmHg
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010844
CAS nummer: 37622-90-5