ω-Bromoacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
OR13196-100G OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA 87.6 EUR
APOSOR13196-100G APOSOR13196-25G
ω-Bromoacetophenone 97%
ω-Bromoacetophenone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199.05 g/mol
Kookpunt: 253
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000195
CAS nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386