3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
OR13197-1G OR13197-25G OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA 0 EUR
APOSOR13197-1G APOSOR13197-25G APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 27…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411284
CAS nummer: 3411-03-8