2-Bromo-5-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
OR13198-25G OR13198-5G OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA 29.2 EUR
APOSOR13198-25G APOSOR13198-5G APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790889
CAS nummer: 174913-09-8