Calciumnitraat tetrahydraat
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 23.4 EUR
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
Calciumnitraat tetrahydraat
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Kookpunt: 132 °C
Smeltpunt: 40…45 °C
Dichtheid: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687