(±)-4-Chloromandelic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 51.2 EUR
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(±)-4-Chloromandelic acid
(±)-4-Chloromandelic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Smeltpunt: 117…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042724
CAS nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6