1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 97.9 EUR
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 241…243 °C
Smeltpunt: 59…64 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000574
CAS nummer: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6