2-(Dimethylamino)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13220-1G OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA 49.7 EUR
APOSOR13220-1G APOSOR13220-250MG
2-(Dimethylamino)benzaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407377
CAS nummer: 579-72-6