Benzotriazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 61.4 EUR
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Benzotriazole
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Kookpunt: 204 °C/15mmHg
Smeltpunt: 96…99 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005699
CAS nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1