4-Amino-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 42.4 EUR
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Smeltpunt: 200…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160304
CAS nummer: 1681-37-4