3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 29.2 EUR
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₉H₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058678
CAS nummer: 178686-24-3