N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 150 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659864
CAS nummer: 226396-31-2