6-Bromopiperonal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR13261-100G OR13261-25G
APOSOR13261-100GEA 326 EUR
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G
6-Bromopiperonal
6-Bromopiperonal
Formule: C₈H₅BrO₃
Smeltpunt: 125…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022952
CAS nummer: 15930-53-7