4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 57 EUR
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Smeltpunt: 278…280 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659818
CAS nummer: 850568-41-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable