(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13352-100G OR13352-25G OR13352-5G
APOSOR13352-100GEA 0 EUR
APOSOR13352-100G APOSOR13352-25G APOSOR13352-5G
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008064
CAS nummer: 614-19-7
EINECS: 210-371-2