3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 184 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BClNO₂
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659926
CAS nummer: 850567-56-5