5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13428-100MG
OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA
117
EUR
APOSOR13428-100MG
APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Formule:
C₄H₁₁Cl₂N₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD20441445 CAS nummer: 99839-36-8 |