5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
OR1344-1G OR1344-25G OR1344-5G
APOSOR1344-1GEA 22 EUR
APOSOR1344-1G APOSOR1344-25G APOSOR1344-5G
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 239…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00014562
CAS nummer: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7