[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 87.6 EUR
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₄N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182069
CAS nummer: 202065-25-6