3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13449-25G OR13449-5G
APOSOR13449-25GEA 158 EUR
APOSOR13449-25G APOSOR13449-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005239
CAS nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7