Indole-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Cyano-1H-indole, 6-Cyanoindole, 1H-Indole-6-carbonitrile
OR1347-25G OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-25GEA 0 EUR
APOSOR1347-25G APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016732
CAS nummer: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5