5-Amino-2-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1348-25G
OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA
24.9
EUR
APOSOR1348-25G
APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Formule:
C₅H₅ClN₂ Smeltpunt: 80…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006243 CAS nummer: 5350-93-6 EINECS: 226-322-3 |