2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 64.3 EUR
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.67 g/mol
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00245084
CAS nummer: 13156-95-1