2-Quinolinecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinoline-2-carbonitrile
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 22 EUR
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Kookpunt: 160 °C/23mmHg
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134341
CAS nummer: 1436-43-7