Methyl-4-chloropicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 67.2 EUR
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116183
CAS nummer: 24484-93-3