Diethyl malonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 292 EUR
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
Diethyl malonate 99%
Diethyl malonate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Kookpunt: 199 °C
Smeltpunt: –51 °C
Dichtheid: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009195
CAS nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856