4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA 51.2 EUR
APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232.73 g/mol
Kookpunt: 165
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007449
CAS nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II