5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13583-1G OR13583-5G OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA 24.9 EUR
APOSOR13583-1G APOSOR13583-5G APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Smeltpunt: 185…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03990484
CAS nummer: 156454-43-2