(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chlorobenzenesulphonyl urea
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 625 EUR
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Formule: C₇H₇ClN₂O₃S
Smeltpunt: 169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00518656
CAS nummer: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4