2-Acetyl-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13601-1G
OR13601-5G
OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA
22
EUR
APOSOR13601-1G
APOSOR13601-5G
APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formule:
C₈H₉NO Kookpunt: 209 °C Vlampunt: 84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06658292 CAS nummer: 6940-57-4 |