2-Chloor-3-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13603-100G OR13603-25G OR13603-500G
APOSOR13603-100GEA 0 EUR
APOSOR13603-100G APOSOR13603-25G APOSOR13603-500G
2-Chloor-3-methylpyridine 97%
2-Chloor-3-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 192…193 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234177
CAS nummer: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1