2-Chloor-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-picoline
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 43.8 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chloor-4-methylpyridine
2-Chloor-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kookpunt: 194…195 °C
Smeltpunt: 115
Dichtheid: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023418
CAS nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2