2-Chloor-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-picoline
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 33.7 EUR
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Chloor-5-methylpyridine
2-Chloor-5-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kookpunt: 97 °C/30mmHg
Dichtheid: 1.169 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792460
CAS nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0