2-Methoxypyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 43.8 EUR
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridine 99%
2-Methoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 142…143 °C
Dichtheid: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006262
CAS nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 1993
ADR: 3,III