3-Cyano-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13616-1G OR13616-5G
APOSOR13616-1GEA 0 EUR
APOSOR13616-1G APOSOR13616-5G
3-Cyano-5-methylpyridine
3-Cyano-5-methylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
Smeltpunt: 83…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673151
CAS nummer: 42885-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III