2-Methylpyridin-3-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 238 EUR
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Formule: C₆H₇NO
Smeltpunt: 168…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082538
CAS nummer: 1121-25-1