4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13620-25G OR13620-5G OR13620-10G
APOSOR13620-25GEA 81.8 EUR
APOSOR13620-25G APOSOR13620-5G APOSOR13620-10G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₄S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093473
CAS nummer: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III