4-Nitropyridine-N-oxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 60 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
4-Nitropyridine-N-oxide
4-Nitropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄N₂O₃
Smeltpunt: 159…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006206
CAS nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III