[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 48.3 EUR
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04970994
CAS nummer: 655256-68-1
UN: 2735
ADR: 8,III