2,6-Diaminopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 103 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 117…122 °C
Vlampunt: 155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006329
CAS nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III