Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13647-1G OR13647-5G
APOSOR13647-1GEA 0 EUR
APOSOR13647-1G APOSOR13647-5G
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₉H₉NO₂S
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425800
CAS nummer: 46193-76-4