4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 110 EUR
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClNO₄
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063311
CAS nummer: 20797-48-2