Xipamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR13653-100MG OR13653-250MG
APOSOR13653-100MGEA 152 EUR
APOSOR13653-100MG APOSOR13653-250MG
Xipamide 95+%
Xipamide
Formule: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00865927
CAS nummer: 14293-44-8