Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dimethylpropyleneurea, Dimethyl propylene urea, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-one, DMPU, 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Dimethyl propylene urea
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 24.9 EUR
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on
Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Kookpunt: 246…247 °C
Smeltpunt: –22.99 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006550
CAS nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6