5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 90.6 EUR
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 186…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01938124
CAS nummer: 15579-15-4